Learn More
Ácido fusárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10197693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10197693 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10411631 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197693 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198962500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-69-6 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-69-6
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00006298
Clave InChI DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 3442
ChEBI CHEBI:5199
Nombre IUPAC ácido 5-butilpiridina-2-carboxílico
SMILES CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fusaric acid
Punto de fusión 97°C to 101°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 4343
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fusaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.