Learn More
Fusarenon X, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fusarenon X |
| CAS | 23255-69-8 |
| Fórmula molecular | C17 H22 O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Trichothec-9-en-8-one, 12,13-epoxy-3α,4β,7α,15-tetrahydroxy-, 4-acetate (8CI), (3α,4β,7α)-4-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-3,7,15-trihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetylnivalenol, 4-Acetylnivalenol, 4β-Acetoxy-3α,7α,15-trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, Fusarenon X, Fusarenone, Fusarenone X, NSC 197211, Nivalenol monoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O8/c1-7-4-9-16(5-18,12(22)10(7)20)15(3)13(24-8(2)19)11(21)14(25-9)17(15)6-23-17/h4,9,11-14,18,21-22H,5-6H2,1-3H3/t9-,11-,12?,13-,14-,15-,16-,17+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3C=C(C)C(=O)C(O)[C@@]3(CO)[C@@]1(C)[C@@]24CO4 |
| Peso molecular (g/mol) | 354.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1315 |