Learn More
Furilfuramida, TRC
Código de producto. 30133989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133989 100 mg 100 miligramos
30009266 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF864270100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3688-53-7
Fórmula molecular C11 H8 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 248.19
Sinónimo 2-Furanacrylamide, α-2-furyl-5-nitro- (7CI, 8CI), α-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]-2-furanacetamide (ACI), 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide, 2-(2-Furyl)-3-(5-nitrofuryl)acrylamide, AF 2, AF 2 (preservative), Furylamide, Furylfuramide, NSC 44973
Nombre IUPAC 2-(furan-2-yl)-3-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C(=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-])c2occc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furylfuramide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N2O5/c12-11(14)8(9-2-1-5-17-9)6-7-3-4-10(18-7)13(15)16/h1-6H,(H2,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0433
Porcentaje de pureza >95%