Learn More
Fursultiamine, TRC
Código de producto. 30011756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011756 25 mg 25 miligramos
30007600 50 mg 50 miligramos
30010999 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86523525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 804-30-8
Fórmula molecular C17 H26 N4 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 398.54
Sinónimo Formamide, N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]dithio]-1-buten-1-yl]-, Formamide, N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-[(tetrahydrofurfuryl)dithio]-1-butenyl]- (6CI,8CI), Formamide, N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]dithio]-1-butenyl]- (9CI), N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]dithio]-1-buten-1-yl]formamide, Adventan, Alinamin F, Diteftin, Fursultiamin, Fursultiamine, Judolor, Linamin, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-[(tetrahydrofurfuryl)dithio]-1-butenyl]formamide, Retar B1, TTFD, Tetrahydrofurfuryl thiamine disulfide, Thiamin tetrahydrofurfuryl disulfide, Thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide
Nombre IUPAC N-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-N-[5-hidroxi-3-(oxolán-2-ilmetildisulfanil)pent-2-en-2-il]formamida
SMILES CC(=C(CCO)SSCC1CCCO1)N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fursultiamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N4O3S2/c1-12(16(5-6-22)26-25-10-15-4-3-7-24-15)21(11-23)9-14-8-19-13(2)20-17(14)18/h8,11,15,22H,3-7,9-10H2,1-2H3,(H2,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1446
Porcentaje de pureza >95%