Learn More
Fursultiamine, MedChemExpress
Código de producto. 16498728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498728 10 mg 10 miligramos
16478836 100 mg 100 miligramos
16433816 25 mg 25 miligramos
16424647 50 mg 50 miligramos
16421148 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2082
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Fursultiamine is a vitamin B1 derivative, has anti-nociceptive and antineoplastic activity. Fursultiamine can be used for vitamin B1 deficiency, osteoarthritis (OA) and cancer research.
Fursultiamine is a vitamin B1 derivative, has anti-nociceptive and antineoplastic activity. Fursultiamine can be used for vitamin B1 deficiency, osteoarthritis (OA) and cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fursultiamine
CAS 804-30-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26N4O3S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 106.7 mg/mL (267.73 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=CN(CC1=CN=C(C)N=C1N)/C(C)=C(SSCC2OCCC2)\CCO
Peso molecular (g/mol) 398.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.54
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation