Learn More
Cloruro de fursultiamina, TRC
Código de producto. 30004201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004201 100 mg 100 miligramos
30004829 1 g 1 g
30012568 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF865230100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2105-43-3
Fórmula molecular C17H27ClN4O3S2
Peso molecular (g/mol) 435
Sinónimo N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-[(tetrahydrofurfuryl)dithio]-1-butenyl]-formamide Monohydrochloride, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]dithio]-1-butenyl]-formamide Monohydrochloride, Fursultiamine Hydrochloride, TTFD Hydrochloride, Thiamin Tetrahydrofurfuryl Disulfide Hydrochloride, Thiamine Tetrahydrofurfuryl Disulfide Hydrochloride
Nombre IUPAC N-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-N-[(E)-5-hidroxi-3-(oxolán-2-ilmetildisulfanil)pent-2-en-2-il]formamida; Cloruro
SMILES CC1=NC=C(C(=N1)N)CN(C=O)C(=C(CCO)SSCC2CCCO2)C.C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fursultiamine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N4O3S2.ClH/c1-12(16(5-6-22)26-25-10-15-4-3-7-24-15)21(11-23)9-14-8-19-13(2)20-17(14)18;/h8,11,15,22H,3-7,9-10H2,1-2H3,(H2,18,19,20);1H/b16-12+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.121
Porcentaje de pureza >95%