Learn More
R&D Systems™ Furosemide
Descripción
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter. Also acts as a non-competitive antagonist at GABAA receptors with ∽ 100-fold greater selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furosemide |
| CAS | 54-31-9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C12H11ClN2O5S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.74 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 330.739 |