Learn More
Furosemide sodium, MedChemExpress
Descripción
Furosemide sodium is a potent and orally active inhibitor of Na+/K+/2Cl- (NKCC) cotransporter, NKCC1 and NKCC2. Furosemide sodium is also a GABAA receptors antagonist and displays 100-fold selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors. Furosemide sodium acts as a loop diuretic and used for the study of congestive heart failure, hypertension and edema.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furosemide sodium |
| CAS | 41733-55-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H10ClN2NaO5S |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (425.25 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (283.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC(S(=O)(N)=O)=C(C=C1NCC2=CC=CO2)Cl)O[Na] |
| Peso molecular (g/mol) | 352.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.73 |
| Mostrar más |