Learn More
furosemida, Mikromol™
Código de producto. 18072110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18072110 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18072110 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0014.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Furosemida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furosemide
CAS 54-31-9
Nombres de analitos o componentes Furosemide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H11 Cl N2 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]-, Anthranilic acid, 4-chloro-N-furfuryl-5-sulfamoyl-, 2-Furfurylamino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-N-(2-furylmethyl)-5-sulfamoylanthranilic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfamyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, Aisemide, Aldic, Aluzine, Anfuramaide, Apo-Frusemide, Apo-Furosemide, Aquamide, Aquarid, Aquasin, Arasemide, Beronald, Bioretic, Cetasix, Desal, Desdemin, Dirine, Disal, Discoid, Disemide, Diural, Diuresal, Diuretic salt, Diurin, Diurolasa, Diusemide, Diusil, Dranex, Dryptal, Durafurid, Errolon, Eutensin, Fluidrol, Franyl, Frumex, Frumide, Frusedan, Frusema, Frusemide, Frusemin, Frusenex, Frusetic, Frusid, Fulsix, Fuluvamide, Furanthril, Furanthryl, Furantril, Furanturil, Furesis, Furetic, Furex, Furix, Furmid, Furo-Basan, Furo-Puren, Furocot, Furodiurol, Furomen, Furomex, Furomide M.D., Furorese, Furosan, Furosedon, Furosemid, Furosemide, Furosix, Furoter, Furovite, Fusid, Golan, Hissuflux, Hydrex, Hydro, Hydro-rapid, Impugan, Katlex, Kofuzon, Kutrix, LB 502, Lasemid, Lasex, Lasiletten, Lasilix, Lasix, Lasix Retard, Laxur, Liside, Lowpston, Lowpstron, Macasirool, Marsemide, Mirfat, NSC 269420, Naclex, Nadis, Nelsix, Nephron, Nicorol, Odemase, Odemex, Oedemex, Prefemin, Profemin, Promedes, Promide, Radisemide, Radonna, Retep, Rosemide, Rusyde, Salinex, Salix, Salurid, Seguril, Selectofur, Transit, Trofurit, Uremide, Urenil, Uresix, Urex, Urex M, Urian, Uridon, Yidoli, Zafurida
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1Cl
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2-(furan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 330.74
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330,0077 g/mol