Learn More
Furosemida-d5 (furfuril-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furosemide-d5 |
| CAS | 1189482-35-6 |
| Fórmula molecular | C12 D5 H6 Cl N2 O5 S |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Furosemide D5 (methylfuran D5), Furosemide-d5, 4-Chloro-2-[[dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methyl]amino]-5-sulfamoylbenzoic acid D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15 H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)/i1D,2 D,3 D,6D2 |
| SMILES | [2 H]c1oc(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)O)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-2-[[dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-il)metil]amino]-5-sulfamoilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 335.775 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.039 g/mol |
| Mostrar más |