Learn More
Furosemida Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30011661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011661 1 mg 1 miligramo
30009412 10 mg 10 miligramos
30007601 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8650101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72967-59-0
Fórmula molecular C18 H19 Cl N2 O11 S
Peso molecular (g/mol) 506.87
Sinónimo β-D-Glucopyranuronic acid, 1-[5-(aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoate], Furosemide glucuronide, Furosemide Acyl-β-D-glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-cloro-2-(furano-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzilo]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)c(NCc3occc3)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furosemide Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19ClN2O11S/c19-9-5-10(21-6-7-2-1-3-30-7)8(4-11(9)33(20,28)29)17(27)32-18-14(24)12(22)13(23)15(31-18)16(25)26/h1-5,12-15,18,21-24H,6H2,(H,25,26)(H2,20,28,29)/t12-,13-,14+,15-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.0398