Learn More
Thermo Scientific Chemicals Furosemida, + 97 %
Código de producto. 13591640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13591640 5 g Frasco de vidrio 5 GR
13591610 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13591640 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 448970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-31-9
Fórmula molecular C12H11ClN2O5S
Peso molecular (g/mol) 330.74
Clave InChI ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2-(furan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furosemide
Punto de fusión 218.0°C to 220.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,4338
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.74
Porcentaje de pureza 97+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Furosemide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.