Learn More
Furosemide, 97+%, Thermo Scientific™
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
96.70€ - 311.00€
| CAS | 54-31-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C12H11ClN2O5S |
| Peso molecular (g/mol) | 330.739 |
| Número MDL | MFCD00010549 |
| Clave InChI | ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin |
| PubChem CID | 3440 |
| ChEBI | CHEBI:47426 |
| Nombre IUPAC | 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| SMILES | C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15404059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.06 |
5g |
96.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15414059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.09 |
10g |
159.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15424059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61457.14 |
25g |
311.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 54-31-9 | |
| 330.739 | |
| ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N | |
| 3440 | |
| 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid |
| C12H11ClN2O5S | |
| MFCD00010549 | |
| furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin | |
| CHEBI:47426 | |
| C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl |
Especificaciones
| Furosemide | |
| C12H11ClN2O5S | |
| 14,4309 | |
| Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water | |
| C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl | |
| 330.739 | |
| CHEBI:47426 | |
| ≥97% |
| 54-31-9 | |
| MFCD00010549 | |
| furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin | |
| ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid | |
| 3440 | |
| 330.74 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H360
May damage fertility or the unborn child.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'einecsNumber' : 200-203-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CB2625000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures