Learn More
Furosemide, 97+%
Código de producto. 15424059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424059 25 g 25 g
15404059 5 g 5 g
15414059 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15424059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61457.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter | CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.739 g/mol
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-31-9
Fórmula molecular C12H11ClN2O5S
Peso molecular (g/mol) 330.739
Número MDL MFCD00010549
Clave InChI ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2-(furan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furosemide
Punto de fusión 206°C to 209°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,4309
Información de solubilidad Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.74
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Crystalline Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Furosemide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Furosemide