Learn More
Furofenaco, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furofenac |
| CAS | 56983-13-2 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Benzofuranacetic acid, 2-ethyl-2,3-dihydro-, 2-Ethyl-2,3-dihydro-5-benzofuranacetic acid, 2-Ethyl-2,3-dihydro-5-benzofuranylacetic acid, SAS 650 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-10-7-9-5-8(6-12(13)14)3-4-11(9)15-10/h3-5,10H,2,6-7H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCC1Cc2cc(CC(=O)O)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-etil-2,3-dihidrobenzofuran-5-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |