Learn More
Furofenaco-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furofenac-d3 |
| CAS | 1794754-03-2 |
| Fórmula molecular | C12H11D3O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(Ethyl-d3)-2,3-dihydro-5-benzofuranacetic Acid, 2-(Ethyl-d3)-2,3-dihydro-5-benzofuranylacetic Acid, SAS 650-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-10-7-9-5-8(6-12(13)14)3-4-11(9)15-10/h3-5,10H,2,6-7H2,1H3,(H,13,14)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC1Cc2cc(CC(=O)O)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2,2,2-trideuterioetil)-2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 209.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1131 |