Learn More
Furo[3,2-b]piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15465757 1 g 1 g
15485757 250 mg 250 miligramos
15475757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15465757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32966.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 272-62-8 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 272-62-8
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD11870744
Clave InChI YRTCKZIKGWZNCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furo 3,2-b pyridine, 4-azabenzo b furan, furopyridine, furo 3,2-b pyridin, 4-aza-1-benzofuran
PubChem CID 12210217
Nombre IUPAC furo[3,2-b]pyridine
SMILES O1C=CC2=NC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material Furo[3,2-b]pyridine
Punto de ebullición 79°C to 80°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.5753
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%