Learn More
Ácido furo[3,2-b]piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497337 5 g 5 g
15407347 250 mg 250 miligramos
15487337 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15497337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34400.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112372-14-2 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112372-14-2
Fórmula molecular C8H5NO3
Peso molecular (g/mol) 163.13
Número MDL MFCD11588128
Clave InChI VHRCHODSRLMXFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furo 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, acmc-20mg3q, 2-carboxyfuro 3,2-b pyridine
PubChem CID 13803071
Nombre IUPAC ácido furo[3,2-b]2piridina-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.13
Porcentaje de pureza 97%