Learn More
Ácido furo[3,2-b]piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407347 250 mg 250 miligramos
15487337 1 g 1 g
15497337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34400.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112372-14-2 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112372-14-2
Fórmula molecular C8H5NO3
Peso molecular (g/mol) 163.13
Número MDL MFCD11588128
Clave InChI VHRCHODSRLMXFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furo 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, acmc-20mg3q, 2-carboxyfuro 3,2-b pyridine
PubChem CID 13803071
Nombre IUPAC ácido furo[3,2-b]2piridina-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid