Learn More
Éster de pinacol de ácido furo[3,2-b]piridina-2borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468695 250 mg 250 miligramos
15448695 1 g 1 g
15458695 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33908.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2019997-40-9
Fórmula molecular C13H16BNO3
Peso molecular (g/mol) 245.09
Número MDL MFCD18255044
Clave InChI NCPRRWXGBQZDIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furo 3,2-b pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furo 3,2-b pyridine
PubChem CID 99738269
Nombre IUPAC 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)furo[3,2-b]piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furo[3,2-b]pyridine-2-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 163°C to 164°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.09
Porcentaje de pureza 97%