Learn More
(Furfuriltio)acetona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11475377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475377 5 g 5 g
11485377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22724.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58066-86-7
Fórmula molecular C8H10O2S
Peso molecular (g/mol) 170.23
Número MDL MFCD02683098
Clave InChI WWWHLSMCOBIZNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfurylthio acetone, 1-furan-2-ylmethylsulfanyl propan-2-one, 1-furfurylthio-2-propanone, 1-furan-2-ylmethyl sulfanyl propan-2-one, 1-2-furylmethylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone,1-2-furanylmethyl thio, 2-propanone, 1-2-furanylmethyl thio, 1-2-furylmethyl sulfanyl acetone, furfurythioacetone, furfurylthioacetone
PubChem CID 226249
Nombre IUPAC 1-(furano-2-ilmetilsulfanil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CSCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Furfurylthio)acetone
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 96%