Learn More
Furfurilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476856 500 g 500 g
11466856 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23975.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24€
    93.65€ / 500 g
    Ahorro 20.59€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La furfurilamina se utiliza como disolvente miscible en agua y como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos como agentes diuréticos, antihipertensivos y antisépticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, el aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-89-0
Fórmula molecular C5H7NO
Peso molecular (g/mol) 97.117
Número MDL MFCD00003258
Clave InChI DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
Nombre IUPAC furan-2-ilmetanamina
SMILES C1=COC(=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfurylamine
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.05
pH 11.6
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 37°C (99°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.49
Cantidad 500 g
Número UN UN2526
Beilstein 1614
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Furfurylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfurylamine