Learn More
Furfurilamina, 99+%
Código de producto. 10616502 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10616502 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10244820 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10307040 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10616502 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.40€
    55.65€ / 250 ml
    Ahorro 9.75€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
CAS : 617-89-0 | C5H7NO | 97,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-89-0
Fórmula molecular C5H7NO
Peso molecular (g/mol) 97.12
Número MDL MFCD00003258
Clave InChI DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
Nombre IUPAC furan-2-ilmetanamina
SMILES C1=COC(=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfurylamine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -70°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 145°C to 146°C (761.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4890 to 1.491
Cantidad 250 mL
Beilstein 18, 584
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación