Learn More
Furfurilamina, 99+%
Product Code. 10244820 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10244820 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10616502 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10307040 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10244820 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 119800050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS : 617-89-0 | C5H7NO | 97,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 617-89-0
Fórmula molecular C5H7NO
Peso molecular (g/mol) 97.12
Número MDL MFCD00003258
Clave InChI DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
Nombre IUPAC furan-2-ilmetanamina
SMILES C1=COC(=C1)CN
Specifications
Nombre del producto químico o material Furfurylamine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -70°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 145°C to 146°C (761.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4890 to 1.491
Cantidad 5 mL
Beilstein 18, 584
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación