Learn More
Metacrilato de furfurilo (estabilizado con MEHQ), TRC
Código de producto. 30404227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404227 50 mg -
30406203 500 mg -
30398743 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF82253050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3454-28-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Nombre IUPAC Furano-2-ilmetil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCc1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl Methacrylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-7(2)9(10)12-6-8-4-3-5-11-8/h3-5H,1,6H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063