Learn More
Furfuril mercaptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furan-2-ylmethanethiol |
| CAS | 98-02-2 |
| Fórmula molecular | C5 H6 O S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Furanmethanethiol (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (2-Furanyl)methylmercaptan, 2-(Mercaptomethyl)furan, 2-Furfurylmercaptan, 2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanethiol, 2-Furylmethyl mercaptan, 2-Furylmethylthiol, Furan-2-ylmethanethiol, Furfuryl mercaptan, Furfuryl thiol, Furfurylthiol, NSC 41142 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2 |
| SMILES | SCc1occc1 |
| Nombre IUPAC | furan-2-ilmetanotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.014 |