Learn More
Furfuril mercaptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636692 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636692 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10377080 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636692 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119810250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-02-2 | C5H6OS | 114.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-02-2
Fórmula molecular C5H6OS
Peso molecular (g/mol) 114.16
Número MDL MFCD00003254
Clave InChI ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
PubChem CID 7363
Nombre IUPAC furan-2-ilmetanotiol
SMILES C1=COC(=C1)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl mercaptan
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 155.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5290 to 1.5330
Cantidad 25 mL
Beilstein 17, II, 116
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Furfuryl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.