Learn More
Isotiocianato de furfurilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474007 5 g 5 g
11484007 25 g 25 g
11494007 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19410.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4650-60-6 | C6H5NOS | 139.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4650-60-6
Fórmula molecular C6H5NOS
Peso molecular (g/mol) 139.172
Número MDL MFCD00014112
Clave InChI ICXYINJACKJQQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfuryl isothiocyanate, 2-isothiocyanatomethyl furan, 2-furylmethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatomethyl-furan, furan, 2-isothiocyanatomethyl, 2-furanylmethyl isothiocyanate, 2-furylmethanisothiocyanate, furfurylisothiocyanate, furylmethylisothiocyanate, 7-bromo-quinolin-2-ylamine
PubChem CID 78380
Nombre IUPAC 2-(Isotiocianatometil)furano
SMILES C1=COC(=C1)CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl isothiocyanate
Densidad 1.39
Punto de ebullición 64°C to 68°C (2 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5655
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1281561
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.18
Porcentaje de pureza 97%