Learn More
Éter glicidílico furfurilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357521 25 g Frasco de vidrio 25 g
10285721 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348490250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5380-87-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5380-87-0
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00013348
Clave InChI RUGWIVARLJMKDM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo furfuryl glycidyl ether, 2-oxiran-2-ylmethoxy methyl furan, 2,3-epoxypropyl-furfurylether, 2-oxiranylmethoxy methyl furan, 2-2,3-epoxypropoxy methyl furan, furan, 2-oxiranylmethoxy methyl, furan, 2-2,3-epoxypropoxy methyl
PubChem CID 94306
Nombre IUPAC 2-(oxiran-2-ilmetoximetil)furano
SMILES C(OCC1=CC=CO1)C1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl glycidyl ether
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.1220g/mL
Punto de ebullición 103.0°C to 104.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4800 to 1.4820
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.122
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido