Learn More
Alcohol furfuril-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxymethylfuran furfuryl-d5 |
| CAS | 1398065-62-7 |
| Fórmula molecular | C5 2H5 H O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Furanmethan-α,α,3,4,5-d5-ol, Furfuryl alcohol-d5, 2-Hydroxymethylfuran-d5, 2-Hydroxymethylfuran-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2/i1D,2D,3D,4D2 |
| SMILES | [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 103.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0682 |