Learn More
Alcohol furfurílico, TRC
Código de producto. 30133537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133537 50 g 50 g
30133782 250 g 250 g
18053240 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86422050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-00-0
Fórmula molecular C5 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 98.1
Sinónimo 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol, 2-Furanmethanol, Furfuryl alcohol (8CI), 2-(Hydroxymethyl)furan, 2-Furancarbinol, 2-Furanylmethanol, 2-Furfuryl alcohol, 2-Furylcarbinol, 2-Furylmethyl alcohol, 5-Hydroxymethylfuran, Chem-Rez 200, Chem-Rez Fury 454, Furfuralcohol, Furfuranol, Furylcarbinol, NSC 8843, α-Furfuryl alcohol, α-Furylcarbinol
Nombre IUPAC furano-2-ilmetanol
SMILES OCc1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl Alcohol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0368