Learn More
Alcohol furfurílico, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16309267 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16309267 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16309267 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2079
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Alcohol furílico98-00-01000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl Alcohol
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 98-00-0
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Fórmula molecular C5H6O2
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)CO
Nombre IUPAC furano-2-ilmetanol
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Peso molecular (g/mol) 98.101
PubChem CID 7361
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:207496
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FURFURYL ALCOHOL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, furfuryl alcohol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio