Learn More
Alcohol furílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474403 50 g 50 g
11484403 250 g 250 g
11464403 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10968.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Furfuryl alcohol was used in the synthesis of continuous titanium carbide nanofibers/nanoribbon. Furfuryl alcohol is an efficient trapping agent for singlet oxygen determination in natural waters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol furílico se utilizó en la síntesis de nanofibras de carburo de titanio continuo/nanocintas. El alcohol furfurílico es un agente de captura eficiente para la determinación de oxígeno en aguas naturales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener en contenedores debidamente etiquetados. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-00-0
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.101
Número MDL MFCD00003252
Clave InChI XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
Nombre IUPAC furano-2-ilmetanol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl alcohol
Punto de fusión -31°C
Densidad 1.129
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.487
Cantidad 50 g
Número UN UN2874
Beilstein 106291
Índice Merck 14,4305
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%