Learn More
Alcohol furfurílico, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255440 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10072543 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10265440 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10701155 10 L Tambor de plástico 10 litros
4 options
Código de producto. 10255440
Marca: Thermo Scientific Acros 119790010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-00-0
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.1
Número MDL MFCD00003252
Clave InChI XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
Nombre IUPAC furano-2-ilmetanol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl alcohol
Punto de fusión -29°C
Color Amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4850 to 1.488
Cantidad 1 L
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Índice Merck 15, 4334
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: miscible but unstable
Viscosidad 5 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Furfuryl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.