Learn More
Alcohol furfurílico, 98 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072543 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10255440 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10265440 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10701155 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10072543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119792500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-00-0
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.1
Número MDL MFCD00003252
Clave InChI XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
Nombre IUPAC furano-2-ilmetanol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl alcohol
Punto de fusión -29°C
Color Amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4850 to 1.488
Cantidad 250 mL
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Índice Merck 15, 4334
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: miscible but unstable
Viscosidad 5 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Furfuryl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.