Learn More
Acetato de furfurilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448146 100 g 100 g
11438146 25 g 25 g
11458146 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15285.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-17-6 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Furfuryl acetate is a flavoring ingredient. It was used in the synthesis of 5-acetoxymethyl-2-vinylfuran and 5-hydroxymethyl-2-vinylfuran via Vilsmeier-Haack and Wittig reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de furfurilo es un ingrediente aromatizante. Se empleaba en la síntesis de 5-acetoximetil-2-vinilfurano e 5-hidroximetil-2-vinilfurano por medio de las reacciones de Vilsmeier-Haack y Wittig.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-17-6
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00003251
Clave InChI CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfuryl acetate, 2-furanmethanol, acetate, 2-furanmethanol acetate, 2-acetoxymethylfuran, furfuryl alcohol, acetate, acetic acid furfurylester, acetic acid furfuryl ester, 2-furanmethyl acetate, 2-furfuryl acetate, 2-furylmethyl acetate
PubChem CID 12170
Nombre IUPAC Acetato de furan-2-ilmetilo
SMILES CC(=O)OCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl acetate
Densidad 1.118
Punto de ebullición 175°C to 177°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 100 g
Beilstein 116128
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%