Learn More
Furfuraldehído, técnico, envase recubierto de plástico, Fisher Chemical
Código de producto. 10599760 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10599760 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10599760 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/2080/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 98-01-1
Punto de fusión -37°C
Color De ámbar a marrón
pH 3.5 to 4.5
Punto de ebullición 159°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C5H4O2
Número MDL MFCD00003229
Cantidad 2.5 L
Sinónimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
Clave InChI HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CO1
Nombre IUPAC furan-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 96.09
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.08g/mol
Presión de vapor 1mbar at 20°C
Forma física Líquido