Learn More
Furfural, TRC
Código de producto. 30136508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136508 250 mL 250 ml
30133276 100 mL 100 ml
18062940 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF864170250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-01-1
Fórmula molecular C5 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 96.08
Sinónimo Furane-2-carbaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde (9CI, ACI), 2-Furaldehyde (8CI), 2-Formylfuran, 2-Furanal, 2-Furanaldehyde, 2-Furancarbaldehyde, 2-Furancarbonal, 2-Furfural, 2-Furfuraldehyde, 2-Furylaldehyde, 2-Furylcarboxaldehyde, Artificial ant oil, Fural, Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde, Furancarbonal, Furfural, Furfuraldehyde, Furfurals, Furfurol, Furfurole, Furfurylaldehyde, Furole, NSC 8841, Pyromucic aldehyde, α-Furole, 2-Furfurol
Nombre IUPAC furan-2-carbaldehído
SMILES O=Cc1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfural
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0211
Porcentaje de pureza >95%