Learn More
Mezcla de furfural 2 5000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| CAS | 88-14-2, 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diclorometano |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Furancarboxylic Acid 5000 μg/mL∣Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL |