Learn More
Mezcla de furfural 1 5000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| CAS | 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetona |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL |