Learn More
furfural, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furfural |
| CAS | 98-01-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Furfural |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C5 H4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1occc1 |
| Nombre IUPAC | furan-2-carbaldehído |
| Mostrar más |