Learn More
Furfural-d4 (estabilizado con BHT), TRC
Código de producto. 30397502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30397502 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86417225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfural-d4
CAS 1219803-80-1
Fórmula molecular C5 2H4 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde-d (ACI), Furfural-d4, Furfural-D4, 2-Furancarboxaldehyde-d4, 2-Furaldehyde-d4, 2-Furanal-d4, Furane-2-carbaldehyde-d4, Furfuraldehyde-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]C(=O)c1oc([2H])c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC deuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 100.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0462