Learn More
Furfural-d4 (estabilizado con BHT), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furfural-d4 |
| CAS | 1219803-80-1 |
| Fórmula molecular | C5 2H4 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde-d (ACI), Furfural-d4, Furfural-D4, 2-Furancarboxaldehyde-d4, 2-Furaldehyde-d4, 2-Furanal-d4, Furane-2-carbaldehyde-d4, Furfuraldehyde-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]C(=O)c1oc([2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | deuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 100.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0462 |