Learn More
Furfural-3,4,5-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Furfural-3,4,5-d3 |
| CAS | 53599-40-9 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde, 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1oc(C=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trideuteriofuran-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 99.1025 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.04 |