Learn More
Furfural-3,4,5-d3, CDN
Código de producto. 30325717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30325717 0.25 g
30311387 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325717 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND57900.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfural-3,4,5-d3
CAS 53599-40-9
Fórmula molecular C5 D3 H O2
Cantidad 0.25 g
Sinónimo 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde, 2-Furan-3,4,5-d3-carboxaldehyde (9 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1oc(C=O)c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 3,4,5-trideuteriofuran-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 99.1025
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.04 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 96% Chemical Purity