Learn More
Furfural 2,4-Dinitrofenilhidrazona, TRC
Código de producto. 30404112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404112 50 mg
30400440 250 mg
30403860 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86238050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2074-02-4
Fórmula molecular C11 H8 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 276.2
Sinónimo 2-Furaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI), 2-Furancarboxaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Furfural 2,4-dinitrophenylhydrazone
Nombre IUPAC N-(furan-2-ilmetilideneamino)-2,4-dinitroanilina
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NN=Cc2occc2)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfural-2,4-dinitrophenylhydrazone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8N4O5/c16-14(17)8-3-4-10(11(6-8)15(18)19)13-12-7-9-2-1-5-20-9/h1-7,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0495