Learn More
Furfural 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328431 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328431 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13972100AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfural
CAS 98-01-1
Nombres de analitos o componentes Furfural
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H4 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
SMILES O=Cc1occc1
Nombre IUPAC furan-2-carbaldehído
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 96.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 96,0211 g/mol