Learn More
Sal de sodio furegrelado, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mg
10mg
50mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483979 5mg 5 miligramos
15403989 50mg 50 miligramos
15493979 10mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61378.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Inhibitor of thrombaxane synthetase
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85666-17-7
Fórmula molecular C15H10NNaO3
Sinónimo U-63557A; furegrelado de sodio
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de trombaxano sintetasa
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 275,20g/mol
Solubilidad Soluble en agua a aproximadamente 15 mg/ml
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido cristalino