Learn More
Furazolidona, TRC
Código de producto. 17962045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962045 10 g 10 g
17942075 100 mg 100 miligramos
17934685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86410010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-45-8
Fórmula molecular C8 H7 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 225.16
Sinónimo Furazolidone, 2-Oxazolidinone, 3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (8CI), 3-(5-aci-Nitro-2(5H)-furylidenemethylimino)-2-oxooxazolidinium hydroxide, inner salt (6CI), 3-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 2-Furanmethanimine, 5-nitro-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Dependal-M, Diafuron, Foroxone, Furaxon, Furaxone, Furazol, Furazolidinone, Furazolidon, Furazolidone, Furazon, Furidon, Furovag, Furox, Furoxal, Furoxane, Furoxon, Furoxone, Furoxone Swine Mix, Furozolidine, Giardil, Giarlam, Medaron, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2-oxazolidone, NF 180, NSC 6469, Neftin, Nicolen, Nifulidone, Nitrofurazolidone, Nitrofuroxon, Optazol, Ortazol, Puradin, Roptazol, Tikofuran, Trifurox
Nombre IUPAC 3-[(E)-(5-Nitrofuran-2-il)metilidenoamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CCOC2=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furazolidone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0386