Learn More
furazolidona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11434812 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11434812 1 g
11444812 5 g
11454812 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434812 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219346501
CAS 67-45-8
Fórmula molecular C8H7N3O5
Peso molecular (g/mol) 225.16
Clave InChI PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Sinónimo furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
Nombre IUPAC 3-[(E)-(5-Nitrofuran-2-il)metilidenoamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furazolidone
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Forma física Powder